N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H52309.03
H52309.06
H52309.03EA
141
EUR
H52309.03
H52309.06
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine
Purity: 98+%
CAS No.: 51549-39-4
Molecular Formula: C23H31N5O4Si
Formula Weight: 469.62
MDL No.: MFCD04972281
Formule:
C₂₃H₃₁N₅O₄Si Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04972281 CAS nummer: 51549-39-4 |