5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H52317.MD
H52317.03
H52317.MDEA
190
EUR
H52317.MD
H52317.03
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one 96%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Purity: 96%
CAS No.: 376584-62-2
Molecular Formula: C14H18BNO3
Formula Weight: 259.11
MDL No.: MFCD11040393
Formule:
C₁₄H₁₈BNO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11040393 CAS nummer: 376584-62-2 |