2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52324.03
H52324.06
H52324.03EA
229
EUR
H52324.03
H52324.06
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 162271-10-5
Molecular Formula: C7H8BrNO2
Formula Weight: 218.05
Melting Point: 35-37°
MDL No.: MFCD17015031
Formule:
C₇H₈BrNO₂ Smeltpunt: 35…37 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD17015031 CAS nummer: 162271-10-5 |