5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinamide
H52330.MD H52330.03
H52330.MDEA 166 EUR
H52330.MD H52330.03
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1169402-51-0 Molecular Formula: C12H17BN2O3 Formula Weight: 248.09 MDL No.: MFCD11878274
Formule: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11878274
CAS nummer: 1169402-51-0