N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52345.03EA 292 EUR
H52345.03 H52345.06 H52345.MD
N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021040
CAS nummer: 693-06-1
EINECS: 211-741-6