4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52355.03
H52355.06
H52355.03EA
142
EUR
H52355.03
H52355.06
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Purity: 96%
CAS No.: 957345-95-8
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 189.99
MDL No.: MFCD12755858
Formule:
C₅H₄BrNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12755858 CAS nummer: 957345-95-8 |