3-Boc-aminopyrrolidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
H52414.03
H52414.06
H52414.03EA
44.4
EUR
H52414.03
H52414.06
3-Boc-aminopyrrolidine 97%
3-Boc-aminopyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 99724-19-3
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Melting Point: 54°
MDL No.: MFCD00059040
Formule:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00059040 CAS nummer: 99724-19-3 |