(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H52419.03
H52419.06
H52419.03EA
104
EUR
H52419.03
H52419.06
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 97%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 259537-92-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-110°/1mm
Optical Rotation: +47° (c=1 in chloroform)
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419256
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Kookpunt: 98…110 °C (1 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03419256 CAS nummer: 259537-92-3 ADR: 8,III |