(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52424.MD H52424.03
H52424.MDEA 139 EUR
H52424.MD H52424.03
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 674792-05-3 Molecular Formula: C12H24N2O2 Formula Weight: 228.33 MDL No.: MFCD03787918
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787918
CAS nummer: 674792-05-3