Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Boc-Lys(Me)₂-OH
H52437.MD H52437.03
H52437.MDEA 87 EUR
H52437.MD H52437.03
Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Boc-Lys(ME)2-OH
Purity: 97% CAS No.: 65671-53-6 Molecular Formula: C13H26N2O4 Formula Weight: 274.36 MDL No.: MFCD00076965
Formule: C₁₃H₂₆N₂O₄
MW: 274.361 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00076965
CAS nummer: 65671-53-6