3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52453.MD
H52453.03
H52453.MDEA
44
EUR
H52453.MD
H52453.03
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 199609-62-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 188-190°
MDL No.: MFCD06246052
Formule:
C₁₂H₁₈BNO₄ Smeltpunt: 188…190 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06246052 CAS nummer: 199609-62-6 |