9-Phenanthreneboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52546.03
H52546.06
H52546.03EA
37.7
EUR
H52546.03
H52546.06
9-Phenanthreneboronic acid 97%
9-Phenanthreneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 68572-87-2
Molecular Formula: C14H11BO2
Formula Weight: 222.05
Melting Point: 254-256°
MDL No.: MFCD00143524
Formule:
C₁₄H₁₁BO₂ Smeltpunt: 254…256 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143524 CAS nummer: 68572-87-2 |