(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52559.03
H52559.06
H52559.03EA
47.5
EUR
H52559.03
H52559.06
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 140695-85-8
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 91-94°
Optical Rotation: -20° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD02683202
Formule:
C₁₁H₂₁NO₃ Smeltpunt: 91…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683202 CAS nummer: 140695-85-8 |