trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52563.MD H52563.03
H52563.MDEA 382 EUR
H52563.MD H52563.03
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Purity: 97% CAS No.: 273221-94-6 Molecular Formula: C11H16N2O4 Formula Weight: 240.26 MDL No.: MFCD01860670
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860670
CAS nummer: 273221-94-6