Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Length: 0.5-2 micron
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fullerene carbon nanotube
44790.01 44790.03 44790.06
44790.01EA 88 EUR
44790.01 44790.03 44790.06
Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Length: 0.5-2 micron
Fullerene nanotube
Smeltpunt: > 280 °C
Dichtheid: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 308068-56-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447