4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
H52602.MD
H52602.03
H52602.MDEA
82.7
EUR
H52602.MD
H52602.03
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 850568-41-1
Molecular Formula: C9H12BNO3
Formula Weight: 193.01
Melting Point: 278-280°
MDL No.: MFCD06659818
Formule:
C₉H₁₂BNO₃ Smeltpunt: 278…280 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06659818 CAS nummer: 850568-41-1 |