2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52642.MD
H52642.03
H52642.MDEA
98.8
EUR
H52642.MD
H52642.03
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 380430-54-6
Molecular Formula: C7H8BNO3
Formula Weight: 164.96
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD02179454
Formule:
C₇H₈BNO₃ Smeltpunt: 226…230 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179454 CAS nummer: 380430-54-6 |