tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(4-Piperidylmethyl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Piperidylmethyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)piperidine, 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
H52725.03
H52725.06
H52725.03EA
77.4
EUR
H52725.03
H52725.06
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 135632-53-0
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Melting Point: 106-108°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01631214
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Smeltpunt: 106…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631214 CAS nummer: 135632-53-0 ADR: 8,III |