(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H52727.03
H52727.06
H52727.03EA
89.3
EUR
H52727.03
H52727.06
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 119020-01-8
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-112°/1mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419257
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Kookpunt: 98…112 °C (1 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03419257 CAS nummer: 119020-01-8 ADR: 8,III |