(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
H52747.MD H52747.03
H52747.MDEA 110 EUR
H52747.MD H52747.03
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 96443-42-4 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD04972280
Formule: C₈H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972280
CAS nummer: 96443-42-4