cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H52783.MD H52783.03
H52783.MDEA 188 EUR
H52783.MD H52783.03
cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester 97%
cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 487048-28-2 Molecular Formula: C12H18N2O4 Formula Weight: 254.29 MDL No.: MFCD03787928
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787928
CAS nummer: 487048-28-2