tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52784.06
H52784.14
H52784.06EA
117
EUR
H52784.06
H52784.14
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 116574-71-1
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03094733
Formule:
C₁₁H₂₁NO₃ Smeltpunt: 77…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094733 CAS nummer: 116574-71-1 |