Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52786.03 H52786.06
H52786.03EA 157 EUR
H52786.03 H52786.06
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 232275-73-9 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682164
Formule: C₁₂H₁₄ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682164
CAS nummer: 232275-73-9