tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52797.MD H52797.03
H52797.MDEA 109 EUR
H52797.MD H52797.03
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 886766-60-5 Molecular Formula: C15H22N2O2 Formula Weight: 262.35 MDL No.: MFCD07367734
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367734
CAS nummer: 886766-60-5