Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52806.03
H52806.MD
H52806.03EA
768
EUR
H52806.03
H52806.MD
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 73397-28-1
Molecular Formula: C12H23NO5
Formula Weight: 261.32
MDL No.: MFCD04972275
Formule:
C₁₂H₂₃NO₅ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04972275 CAS nummer: 73397-28-1 |