4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52814.03
H52814.06
H52814.03EA
74.3
EUR
H52814.03
H52814.06
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 32529-79-6
Molecular Formula: C9H14O4
Formula Weight: 186.21
MDL No.: MFCD06797561
Formule:
C₉H₁₄O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01311246 CAS nummer: 32529-79-6 |