(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52815.03
H52815.06
H52815.03EA
32.7
EUR
H52815.03
H52815.06
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 122536-94-1
Molecular Formula: C4H9NO.HCl
Formula Weight: 123.58
Melting Point: 106-107°
Boiling Point: 108-110°/8mm
MDL No.: MFCD00272298
Formule:
C₄H₁₀ClNO Kookpunt: 108…110 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 106…107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00272298 CAS nummer: 122536-94-1 |