1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52819.06 H52819.14
H52819.06EA 61.6 EUR
H52819.06 H52819.14
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 144222-22-0 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 237-238° MDL No.: MFCD01076207
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Kookpunt: 237…238 °C
Dichtheid: 1,013
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076207
CAS nummer: 144222-22-0