(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
H52826.06 H52826.14
H52826.06EA 58.7 EUR
H52826.06 H52826.14
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 97% CAS No.: 167938-56-9 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 MDL No.: MFCD04974340
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974340
CAS nummer: 167938-56-9