tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
H52832.03
H52832.06
H52832.03EA
56.1
EUR
H52832.03
H52832.06
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 162167-97-7
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
MDL No.: MFCD01317792
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01317792 CAS nummer: 162167-97-7 |