3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53102.MD
H53102.03
H53102.MDEA
74.8
EUR
H53102.MD
H53102.03
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 874219-34-8
Molecular Formula: C7H7BFNO3
Formula Weight: 182.95
Melting Point: 257-259°
MDL No.: MFCD08235053
Formule:
C₇H₇BFNO₃ Smeltpunt: 257…259 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08235053 CAS nummer: 874219-34-8 |