(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
H53110.MD H53110.03
H53110.MDEA 93 EUR
H53110.MD H53110.03
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 182344-14-5 Molecular Formula: C6H6BFO3 Formula Weight: 155.92 Melting Point: 252-256° MDL No.: MFCD06659838
Formule: C₅H₅BFNO₂
Smeltpunt: 252…256 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659838
CAS nummer: 182344-14-5