(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53209.MD
H53209.03
H53209.MDEA
125
EUR
H53209.MD
H53209.03
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 850567-97-4
Molecular Formula: C7H9BO3S
Formula Weight: 184.02
Melting Point: 118-122°
MDL No.: MFCD03095261
Formule:
C₇H₉BO₃S Smeltpunt: 118…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095261 CAS nummer: 850567-97-4 |