4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53225.MD
H53225.03
H53225.MDEA
56.3
EUR
H53225.MD
H53225.03
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 489446-42-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD04115637
Formule:
C₁₂H₁₈BNO₄ Smeltpunt: 204…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115637 CAS nummer: 489446-42-6 |