tert-Butyl pivalate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl trimethylacetate
H53395.06 H53395.14 H53395.22
H53395.06EA 33.1 EUR
H53395.06 H53395.14 H53395.22
tert-Butyl pivalate 98%
tert-Butyl pivalate
Purity: 98% CAS No.: 16474-43-4 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.392 Boiling Point: 134-135° MDL No.: MFCD01861974
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Kookpunt: 134…135 °C
Dichtheid: 0.813
Vlampunt: >62 °C (144 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861974
CAS nummer: 16474-43-4