(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H53402.03
H53402.06
H53402.14
H53402.03EA
32.8
EUR
H53402.03
H53402.06
H53402.14
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 38274-16-7
Molecular Formula: C11H13BrSi
Formula Weight: 253.21
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₃BrSi Kookpunt: 60…80 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1,19 Vlampunt: >113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01321391 CAS nummer: 38274-16-7 |