1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53416.03
H53416.06
H53416.14
H53416.03EA
28
EUR
H53416.03
H53416.06
H53416.14
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 97%
CAS No.: 27975-78-6
Molecular Formula: C11H12O
Formula Weight: 160.22
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₂O Dichtheid: 1,336 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041589 CAS nummer: 27975-78-6 |