5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-exo,6-exo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
H53422.03
H53422.06
H53422.14
H53422.03EA
78.7
EUR
H53422.03
H53422.06
H53422.14
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Purity: 97%
CAS No.: 699-95-6
Molecular Formula: C9H14O2
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.523
Boiling Point: 97°/20mm
MDL No.: MFCD00799568
Formule:
C₉H₁₄O₂ Kookpunt: 97 °C (20 mmHg) Dichtheid: 1,027 Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00799568 CAS nummer: 699-95-6 |