Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
H53425.03
H53425.06
H53425.03EA
215
EUR
H53425.03
H53425.06
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Purity: 97%
CAS No.: 79424-03-6
Molecular Formula: C6H5F3O2
Formula Weight: 166.10
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.350
Boiling Point: 96-98°
Beilstein Reference: 3539414
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00192167
Formule:
C₆H₅F₃O₂ MW: 166.099 g/mol Kookpunt: 96…98 °C Dichtheid: 1.162 Vlampunt: 6 °C (43 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00192167 CAS nummer: 79424-03-6 ADR: 3 II |