2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H53429.06 H53429.14
H53429.06EA 77.5 EUR
H53429.06 H53429.14
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 7223-50-9 Molecular Formula: C11H7NO2 Formula Weight: 185.18 Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00065028
Formule: C₁₁H₇NO₂
Smeltpunt: 148…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065028
CAS nummer: 7223-50-9
EINECS: 230-621-4