1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53435.06
H53435.14
H53435.06EA
78.7
EUR
H53435.06
H53435.14
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 214746-69-7
Molecular Formula: C20H21NO
Formula Weight: 291.39
Melting Point: 142-144°
MDL No.: MFCD17677347
Formule:
C₂₀H₂₁NO Smeltpunt: 142…144 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD17677347 CAS nummer: 214746-69-7 |