Propargyl benzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H53444.06
H53444.14
H53444.06EA
48.1
EUR
H53444.06
H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6750-04-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 225-226°
MDL No.: MFCD00996341
Formule:
C₁₀H₈O₂ Kookpunt: 225…226 °C Dichtheid: 1,106 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00996341 CAS nummer: 6750-04-5 |