1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H53448.06
H53448.14
H53448.06EA
66.4
EUR
H53448.06
H53448.14
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Purity: 95%
CAS No.: 2978-58-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4237
Boiling Point: 79-80°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008052
Formule:
C₅H₉N Kookpunt: 79…80 °C Dichtheid: 0,79 Vlampunt: 2 °C (36 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008052 CAS nummer: 2978-58-7 EINECS: 221-029-7 ADR: 3,II |