5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53457.06
H53457.14
H53457.06EA
116
EUR
H53457.06
H53457.14
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 13224-84-5
Molecular Formula: C8H16OSi
Formula Weight: 156.30
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.457
Boiling Point: 76°/15mm
MDL No.: MFCD00190229
Formule:
C₈H₁₆OSi Kookpunt: 76 °C (15 mmHg) Dichtheid: 0,861 Vlampunt: 84 °C (183 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190229 CAS nummer: 13224-84-5 |