1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H53461.06
H53461.14
H53461.06EA
49.1
EUR
H53461.06
H53461.14
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1522-13-0
Molecular Formula: C21H16O
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00004449
Formule:
C₂₁H₁₆O Smeltpunt: 80…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004449 CAS nummer: 1522-13-0 |