Propargyl ether 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Dipropargylether
H53473.06
H53473.14
H53473.06EA
109
EUR
H53473.06
H53473.14
Propargyl ether 98%
Propargyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 6921-27-3
Molecular Formula: C6H6O
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 55-57°/65mm
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048108
Formule:
C₆H₆O MW: 94.11 g/mol Kookpunt: 55…57 °C (65 mmHg) Dichtheid: 0.914 Vlampunt: 24 °C (75 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048108 CAS nummer: 6921-27-3 ADR: 3 III |