2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
H53478.03
H53478.06
H53478.03EA
53.9
EUR
H53478.03
H53478.06
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 704-41-6
Molecular Formula: C9H5F3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 45°/8mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00467313
Formule:
C₉H₅F₃ Kookpunt: 45 °C (8 mmHg) Dichtheid: 1,222 Vlampunt: 25 °C (77 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00467313 CAS nummer: 704-41-6 ADR: 3,III |