tert-Butyl propargyl ether 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H53480.06
H53480.14
H53480.22
H53480.06EA
42.8
EUR
H53480.06
H53480.14
H53480.22
tert-Butyl propargyl ether 98%
tert-Butyl propargyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 16314-18-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.418
Boiling Point: 119°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD07368651
Formule:
C₇H₁₂O MW: 112.172 g/mol Kookpunt: 119 °C Dichtheid: 0.835 Vlampunt: 20 °C (68 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07368651 CAS nummer: 16314-18-4 ADR: 3 II |