Benzyl propargyl ether 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: ((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
H53481.06 H53481.14
H53481.06EA 46.8 EUR
H53481.06 H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97% CAS No.: 4039-82-1 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 101-101°/18mm MDL No.: MFCD00483987
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146.189 g/mol
Kookpunt: 101…101 °C (18 mmHg)
Dichtheid: 1.011
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00483987
CAS nummer: 4039-82-1