3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53484.03
H53484.06
H53484.14
H53484.03EA
52.2
EUR
H53484.03
H53484.06
H53484.14
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine 96%
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
Purity: 96%
CAS No.: 1671-87-0
Molecular Formula: C12H8N6
Formula Weight: 236.24
Melting Point: 225° dec.
MDL No.: MFCD00121717
Formule:
C₁₂H₈N₆ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00121717 CAS nummer: 1671-87-0 |